Description
Gibco 293-F-celler klonades från den ursprungliga 293-cellinjen och anpassades till Gibco CD 293 Medium. Cellinjen 293 är en permanent linje etablerad från primär embryonal mänsklig njure och transformerad med klippt humant adenovirus typ 5 DNA. E1A-adenovirusgenen uttrycks i dessa celler och deltar i transaktivering av vissa virala promotorer, vilket gör att dessa celler kan producera mycket höga nivåer av protein.
- Snabbtina till suspensionskultur direkt i Gibco CD 293 Medium eller Gibco 293 SFM II
- Snabbare tillväxt, överlägsen transfektionseffektivitet och höga proteinuttrycksnivåer
- Dokumenterad härstamning från en Master Cell Bank med låg passage
- Kvalitets- och prestandatestning
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, däggdjursproteinproduktion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, virusvaccinproduktion
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 1 injektionsflaska med 7,5 x 10 6 celler Förvaringsförhållanden: flytande kväve (ångfas) Fraktvillkor: fryst |
| Celllinje | 293F |
| Art | Människa |
| Mediarekommendation | SFM (serumfria media) |
| Produkttyp | HEK 293 Celler |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Frakt skick | Torr is |