Läs mer
Gibco™ 293 H-celler, i CD 293
Produktkod. 10729204
Kvantitet:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hantera som potentiellt biologiskt farligt material under minst biosäkerhetsnivå 2 inneslutning. Denna produkt innehåller dimetylsulfoxid (DMSO), ett farligt material. Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10729204
Brand: Gibco™ 11631017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hantera som potentiellt biologiskt farligt material under minst biosäkerhetsnivå 2 inneslutning. Denna produkt innehåller dimetylsulfoxid (DMSO), ett farligt material. Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Snabbare tillväxt, god vidhäftning, överlägsen transfektionseffektivitet och höga proteinuttrycksnivåer
Gibco 293-H-celler klonades från den ursprungliga 293-cellinjen och anpassades till Gibco CD 293 Medium. Cellinjen 293 är en permanent linje etablerad från primär embryonal mänsklig njure och transformerad med klippt humant adenovirus typ 5 DNA. E1A-adenovirusgenen uttrycks i dessa celler och deltar i transaktivering av vissa virala promotorer, vilket gör att dessa celler kan producera mycket höga nivåer av protein.
  • Snabbtina till suspensionskultur direkt i Gibco CD 293 Medium eller Gibco 293 SFM II
  • Snabbare tillväxt, god vidhäftning, överlägsen transfektionseffektivitet och höga proteinuttrycksnivåer
  • Dokumenterad härstamning från en Master Cell Bank med låg passage
  • Testad för kvalitet och prestanda
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, däggdjursproteinproduktion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, virusvaccinproduktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska med 7,5 x 10 6 celler
Förvaringsförhållanden: flytande kväve (ångfas)
Fraktvillkor: fryst
Celllinje 293H
Art Människa
Mediarekommendation SFM (serumfria media)
Produkttyp HEK 293 Celler
Kvantitet 1.5 mL
Frakt skick Torr is