Läs mer
Gibco™ ACK lyseringsbuffert
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11509876
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11509876 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11509876 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1049201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för lysering av röda blodkroppar i prover som innehåller vita blodkroppar, såsom EDTA-behandlat helblod, buffy coats och benmärg
  • Mängd: 100 ml
  • Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Cellkultur, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, karyotypning, däggdjurscellkultur
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Lysing Buffer
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterile
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylsilanediol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsilanediol