Läs mer
Gibco™ Avancerat DMEM
Produktkod. 11510436 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510436 500 ml -
11520436 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510436 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12491015
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovine Serum (FBS) tillskott.
Advanced DMEM (Dulbeccos modifierade örnmedium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerad tillskott av Fetal Bovine Serum (FBS). Jämfört med klassisk DMEM kan serumtillskottet minskas med 50 ––90 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM, utan anpassning, inkluderar MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 och Vero.
Denna avancerade DMEM tillverkas enligt följande:
Med: Högt glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolröd
Utan: L-glutamin
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Användning av Advanced DMEM
Advanced DMEM skiljer sig från andra medier tack vare tillsatsen av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I-lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling samt spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kuparsulfat och manganklorid. Advanced DMEM kräver tillskott med 1 –stycke 5% fetal bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillskott. Många cellinjer kräver ingen anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att uppnå maximal serumreduktion. Advanced DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 och Vero
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum