Läs mer
Gibco™ Avancerat DMEM
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919814
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510436
Brand: Gibco™ 12491015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Requires
Komplettering
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovine Serum (FBS) tillskott.
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM, with no adaptation, include MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38, and Vero.
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovine Serum (FBS) tillskott. Jämfört med klassisk DMEM kan serumtillskott minskas med 50 –90 % utan någon förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM, utan anpassning, inkluderar MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 och Vero.
Denna avancerade DMEM tillverkas enligt följande:
Med: Högt glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolrött
Utan: L-glutamin
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder Advanced DMEM
Advanced DMEM är unikt från andra medier på grund av tillsatsen av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling, och spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kopparsulfat och manganklorid. Avancerat DMEM kräver tillskott med 1 –5 % fetalt bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillägg. Många cellinjer kräver inte anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att erhålla maximal serumreduktion. Advanced DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla det fysiologiska pH-värdet.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 och Vero
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum