Läs mer
Gibco™ Avancerad DMEM/F-12
Produktkod. 11540446
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540446 500 ml 500ml
11550446 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12634010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 SEK
    459.65 SEK / 500ml
    Save 108.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovint Serum (FBS)-tillskott.
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM/F-12, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM/F-12, with no adaptation, include MRC-5, SP2, Vero, WI-38 and Jurkat.
Advanced DMEM/F-12 (Dulbeccos modifierade örnmedium/Hams F-12) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerad FBS-tillskott av fosterbovint serum. Jämfört med klassisk DMEM/F-12 kan serumtillskottet minskas med 50 ––90 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM/F-12, utan anpassning, inkluderar MRC-5, SP2, Vero, WI-38 och Jurkat.
Denna Advanced DMEM/F-12 tillverkas enligt följande:
Med: Glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolrött
Utan: L-glutamin, HEPES
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Använder Advanced DMEM/F-12
Advanced DMEM/F-12 skiljer sig från andra medier tack vare tillsatsen av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: Etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ II-lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling samt spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kuparsulfat och manganklorid. Advanced DMEM/F-12 kräver tillskott med 1 –5% Fetal Bovine Serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillskott. Många cellinjer kräver ingen anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att uppnå maximal serumreduktion. Advanced Advanced DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MRC-5, SP2, Vero, WI-38 och Jurkat
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate