Läs mer
Gibco™ Avancerad DMEM/F-12
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919815
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540446
Brand: Gibco™ 12634010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovint Serum (FBS)-tillskott.
Advanced DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovint Serum (FBS)-tillskott. Jämfört med klassisk DMEM/F-12 kan serumtillskott minskas med 50 –90 % utan någon förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM/F-12, utan anpassning, inkluderar MRC-5, SP2, Vero, WI-38 och Jurkat.
Denna avancerade DMEM/F-12 tillverkas enligt följande:
Med: Glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolröd
utan: L-glutamin, HEPES
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Att använda Advanced DMEM/F-12
Advanced DMEM/F-12 är unikt från andra medier på grund av tillsatsen av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ II lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling, och spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, koppar(III)sulfat och manganklorid. Advanced DMEM/F-12 kräver tillskott med 1 –5 % fetalt bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillägg. Många cellinjer kräver inte anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att erhålla maximal serumreduktion. Advanced Advanced DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö med 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MRC-5, SP2, Vero, WI-38 och Jurkat
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl benzoate