Läs mer
Gibco™ Avancerat MEM
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919816
Kvantitet:
500 mL
10 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530436
Brand: Gibco™ 12492013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Advanced MEM (Minimum Essential medium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovine Serum (FBS)-tillskott.
Advanced MEM (Minimum Essential medium) är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat Fetal Bovine Serum (FBS)-tillskott. Jämfört med klassisk MEM kan serumtillskott minskas med 50-90 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. i Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM / F-12, utan anpassning, inkluderar PK-15, MDCK, Vero, WI-38 och Hep-2.
Denna avancerade MEM tillverkas enligt följande:
Med: Glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolrött
Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ Advanced MEM är unikt från andra medier på grund av tillsats av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling, och spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kopparsulfat och manganklorid.
Produktanvändning
Endast för forskning. Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Advanced MEM kräver tillskott med 1-5 % fetalt bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillägg. Många cellinjer kräver inte anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att erhålla maximal serumreduktion. Advanced DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Avancerade media som alternativ till klassisk basalmedia. FOKUS, 2003. 25.2:3-6.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Advanced MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Avancerade media som alternativ till klassisk basalmedia. FOKUS, 2003. 25.2:3-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco™
Kvantitet 500 mL
Frakt skick Omgivning
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum