Läs mer
Gibco™ Avancerad RPMI 1640 Medium
Produktkod. 11530446 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530446 10 x 500 ml Paket med 10
11520446 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12633020
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Avancerad RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat tillskott av fetalt bovint serum (FBS).
Avancerad RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 är ett allmänt använt basalt medium som möjliggör odling av däggdjursceller med reducerat tillskott av fetalt bovint serum (FBS). Jämfört med klassiska RPMI 1640 kan serumtillskott minskas med 50-90 % utan någon förändring i tillväxthastighet eller morfologi. i Celler som framgångsrikt odlats i Advanced RPMI 1640, utan anpassning, inkluderar Sp2, Vero, Raji, Daudi och Jurkat.
Denna avancerade RPMI 1640 tillverkas enligt följande:
Med: Glukos, icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, fenolrött
Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ Advanced RPMI 1640 är unik från andra medier på grund av tillsats av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling, och spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kopparsulfat och manganklorid.
Produktanvändning
Endast för forskning. Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Advanced RPMI 1640 kräver tillskott med 1-5 % fetalt bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillägg. Många cellinjer kräver inte anpassning till detta medium. FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att erhålla maximal serumreduktion. Advanced RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
i Advanced Media: Reduced Sera Solutions. Quest, 2004. 1.3:26-30.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Advanced RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sp2, Vero, Raji, Daudi och Jurkat
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Reducerat serum
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 500 ml
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum