Läs mer
Gibco™ Agaros (4 %)
Produktkod. 11568906
Kvantitet:
40 ml
Förpackningsstorlek:
40ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568906
Brand: Gibco™ 18300012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En autoklaverad gel med hög renhet och låg smältpunkt utformad för plackanalyser och rening av baculovirus
  • 4% Agarose Gel smälter vid 65 till 70 °C och förblir flytande vid 37 °C
  • När den späds ut med koncentrerat insektscellodlingsmedium, Gibco™ 4 % agaros producerar en gel som är tillräckligt fast för att immobilisera lokala infektioner, men ändå duktil nog för att möjliggöra effektivt avlägsnande av plack för klonal expansion
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2– 8 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 0.04
Form Gel
Produkttyp Agaros
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Autoklaverad
För användning med (applikation) Plackanalys
Kvantitet 40 ml
Anmärkningar Inte för elektrofores