Beskrivning
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 basalmedium ingår i ett kit som används för att förbereda ett fullt kompletterat Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium utvecklat för korttidsodling av humana fostervätskeceller för cytogenetiska studier och in vitro-diagnostiska procedurer.
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium funktioner:
- Lättanvänt format
- Kvalitets- och prestandatestning
- Unik, optimerad formulering
Lättanvänt format
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium är ett tvådelat kit för att förbereda ett komplett medium som inte kräver ytterligare tillskott. Det kompletta mediet kan förvaras vid 2 – 8 °C i upp till tio dagar.
Kvalitets- och prestandatestning
Varje sats av Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium testas av en certifierad amerikansk referenscytogenetik-laboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda. Sammanlagda primära mänskliga fostervätskeprover odlas i sex dagar i Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium innan det totala antalet kolonier och det totala antalet mitotiska kolonier mäts. Dessutom testas varje parti för sterilitet, pH och osmolalitet.
Unik, optimerad formulering
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium innehåller Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin och L-glutamin för att maximera cellfäste och tillväxt. Detta optimerade medium har också ett förbättrat buffringssystem som ger bättre pH-stabilitet vid odlingsmanipulationer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 basalmedium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco AmnioMAXC-100 basalmedium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarden.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Amniocytcell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Fostervattencell basalmedium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, HEPES |
| Produktlinje | AmnioMAX |
| Kvantitet | 450 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Produktavsedd användning: För in vitro-diagnostik. VARNING: Inte för terapeutisk användning på människor eller djur. Andra användningar än den avsedda användningen kan bryta mot lokal lag.