Beskrivning
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is a kit used to prepare a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Lättanvänt format
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är ett tvådelat kit för beredning av ett komplett medium som inte kräver ytterligare tillskott. Hela mediet kan förvaras vid 2-8 °C i upp till tio dagar.
- Kvalitets- och prestandatestning
- Varje massa Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är prestandatestad av certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda
- Poolade primära humana fostervattenprover odlas i sex dagar i Gibco AmnioMAX C-100 Komplett Medium före mätning av det totala antalet kolonier och det totala antalet mitotiska kolonier
- Dessutom testas varje lot med avseende på sterilitet, pH och osmolalitet
- Unik, optimerad formulering
- Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium innehåller fetalt bovint serum (FBS), gentamicin och L-glutamin för att maximera cellvidhäftning och tillväxt
- Den har ett förbättrat buffringssystem som ger högre pH-stabilitet under odlingsmanipulationer
Fodervatten och korionvilluskultur, cellanalys, cellodling, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, däggdjurscellkultur
Uppfyllande
Gibco AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Amniocytceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Komplett medium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | AmnioMAX |
| Kvantitet | 1 sats |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Antibiotika ingår | Gentamicin |
| Visa mer |
För in vitro diagnostisk användning.