Läs mer
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 tillägg
Produktkod. 10772077
Kvantitet:
15 mL
75 mL
missing translation for 'unitSize'
75ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Artikelnummer. 10772077
missing translation for 'mfr': Gibco™ 12556015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En del av kitet som används för att förbereda fullt kompletterat Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium utvecklad för korttidsodling av humana fostervattenceller för cytogenetiska studier och in vitro diagnostiska procedurer
Lätt att använda format: Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är ett tvådelat kit för beredning av ett komplett medium som inte kräver ytterligare tillskott. Hela mediet kan förvaras vid 2-8 °C i upp till tio dagar
  • Kvalitets- och prestandatestning
  • Varje massa Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är prestandatestad av ett certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda
  • Poolade primära humana fostervattenprover odlas i sex dagar i Gibco AmnioMAX C-100 Komplett Medium före mätning av det totala antalet kolonier och det totala antalet mitotiska kolonier
  • Dessutom testas varje lot med avseende på sterilitet, pH och osmolalitet
  • Unik, optimerad formulering
  • Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium innehåller fetalt bovint serum (FBS), gentamicin och L-glutamin för att maximera cellvidhäftning och tillväxt
  • Den har ett förbättrat buffringssystem som ger högre pH-stabilitet under odlingsmanipulationer
Fodervatten och korionvilluskultur, cellanalys, cellodling, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, däggdjurscellkultur
Bestellinformation
Leveransvillkor: Torr is
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C
Fraktvillkor: Fryst
Hållbarhet: 16 månader från tillverkningsdatum. Använd komplett medium inom 7 –10 dagar efter öppnandet.
Form Fryst
Produkttyp C-100 tillägg
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje AmnioMAX™
Kvantitet 15 mL
Frakt skick Torr is
In vitro diagnostik
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt