Läs mer
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 tillägg
Beskrivning
Lätt att använda format: Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är ett tvådelat kit för beredning av ett komplett medium som inte kräver ytterligare tillskott. Hela mediet kan förvaras vid 2-8 °C i upp till tio dagar
- Kvalitets- och prestandatestning
- Varje massa Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium är prestandatestad av ett certifierat amerikanskt referenscytogenetiklaboratorium för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda
- Poolade primära humana fostervattenprover odlas i sex dagar i Gibco AmnioMAX C-100 Komplett Medium före mätning av det totala antalet kolonier och det totala antalet mitotiska kolonier
- Dessutom testas varje lot med avseende på sterilitet, pH och osmolalitet
- Unik, optimerad formulering
- Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium innehåller fetalt bovint serum (FBS), gentamicin och L-glutamin för att maximera cellvidhäftning och tillväxt
- Den har ett förbättrat buffringssystem som ger högre pH-stabilitet under odlingsmanipulationer
Fodervatten och korionvilluskultur, cellanalys, cellodling, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk, klinisk och translationell forskning, cytogenetik, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst Hållbarhet: 16 månader från tillverkningsdatum. Använd komplett medium inom 7 –10 dagar efter öppnandet. |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | C-100 tillägg |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | AmnioMAX |
| Kvantitet | 15 ml |
| Frakt skick | Torr is |
In vitro diagnostik