Beskrivning
Ampicillin skiljer sig från penicillin endast genom närvaron av en aminogrupp, vilket underlättar penetration genom det yttre membranet av vissa gramnegativa bakterier. Ampicillin verkar genom att direkt interferera med omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen.
- Används som selektivt antibiotikum för resistenta bakterier, vanligtvis i koncentrationer på 10-25 μg/ml för flytande media och 35-50 μg/ml för tallrikar
- Produkten tillhandahålls som pulver
- Görs till stamlösning med 10 mg/ml i vatten
- Ampicillin används inte för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av oro för däggdjurs- och insektscelltoxicitet
Kloning, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, NY. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 till 8 °C Fraktförhållanden: Ambient |
| Koncentration | 20 till 125μ g/ml |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| För användning med (applikation) | Bakterieurval |
| Kvantitet | 200 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- AMPICILLIN SODIUM SALT STERILE
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: AMPICILLIN SODIUM SALT