Läs mer
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika (100X)
Produktkod. 11570486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570486 100 ml 100ml
11580486 20 ml 20ml
15963194 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15240062
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lösningen innehåller penicillin, streptomycin och Gibco Amfotericin B för att förhindra kontaminering av cellodling.
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic is used to prevent bacterial and fungal contamination. This solution contains 10,000 units/mL of penicillin, 10,000 μg/mL of streptomycin, and 25 μg/mL of Gibco™ Amphotericin B. The antibiotics penicillin and streptomycin prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. Amphotericin B prevents fungal contamination of cell cultures due to its inhibition of multi-cellular fungus and yeast.
Penicillin was originally purified from the fungus Penicillium and acts by interfering directly with the turnover of the bacteria cell wall and indirectly by triggering the release of enzymes that further alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to the 30S subunit of the bacterial ribosome leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria. Amphotericin B is an antifungal agent that prevents the growth of fungi and yeast by causing an increase in fungal plasma membrane permeability.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Torris
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotikum-Antimykotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antibiotic Antimycotic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: penicillin G sodiumsalt, streptomycin sulphate