Läs mer
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika (100X)
Produktkod. 11580486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580486 20 ml 20ml
11570486 100 ml 100ml
15963194 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15240096
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lösningen innehåller penicillin, streptomycin och Gibco™ amfotericin B för att förhindra kontaminering av cellkultur.
Gibco™ Antibiotika-antimykotika används för att förhindra bakteriell och svampkontaminering. Denna lösning innehåller 10 000 enheter/ml penicillin, 10 000 μg/ml streptomycin och 25 μg/ml Gibco™ amfotericin B. Antibiotikan penicillin och streptomycin förhindrar bakteriell kontaminering av cellkulturer tack vare deras effektiva kombinerade effekt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Amfotericin B förhindrar svampkontaminering av cellkulturer tack vare dess hämning av flercellig svamp och jäst.
Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa bakteriens cellväggs omsättning och indirekt genom att utlösa frisättning av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus. Det verkar genom att binda till 30S-subenheten av bakteriens ribosom, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos mottagliga bakterier. Amfotericin B är ett svampdödande medel som förhindrar tillväxt av svampar och jäst genom att öka svampmembranets genomsläpplighet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C
Fraktvillkor: Torris
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotikum-Antimykotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Kvantitet 20 ml
Frakt skick Torr is