Läs mer
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika (100X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15963194 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15963194 20 x 100 ml Paket med 20
11580486 20 ml 20ml
11570486 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15963194 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15240112
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lösningen innehåller penicillin, streptomycin och Gibco Amfotericin B för att förhindra kontaminering av cellodling.
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika används för att förhindra bakteriell och svampkontamination. Denna lösning innehåller 10 000 enheter/ml penicillin, 10 000μ g/ml streptomycin och 25μ g/ml av Gibco Amfotericin B. Antibiotikan penicillin och streptomycin förhindrar bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Amfotericin B förhindrar svampkontamination av cellkulturer på grund av dess hämning av multicellulär svamp och jäst.
Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus . Det verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Amfotericin B är ett svampdödande medel som förhindrar tillväxten av svampar och jäst genom att orsaka en ökning av svampens plasmamembranpermeabilitet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Torris
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotikum-Antimykotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Kvantitet 20 x 100 ml