Läs mer
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika (100X)
Beskrivning
Gibco™ Antibiotika-Antimykotika används för att förhindra bakteriell och svampkontamination. Denna lösning innehåller 10 000 enheter/ml penicillin, 10 000μ g/ml streptomycin och 25μ g/ml av Gibco Amfotericin B. Antibiotikan penicillin och streptomycin förhindrar bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Amfotericin B förhindrar svampkontamination av cellkulturer på grund av dess hämning av multicellulär svamp och jäst.
Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus . Det verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Amfotericin B är ett svampdödande medel som förhindrar tillväxten av svampar och jäst genom att orsaka en ökning av svampens plasmamembranpermeabilitet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Torris Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 100 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotikum-Antimykotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Kvantitet | 20 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
- 1,2-Diaminopropane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2-Diaminopropane