Läs mer
Gibco™ B-27™ Plus neuronalt kultursystem
Produktkod. 15836471 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836471 1 system Varje
1 options
Produktkod. 15836471 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3653401
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De B-27 Plus Neuronal Culture System är ett nästa generations mediasystem som ger den högsta graden av in vitro-överlevnad av primära gnagare och mänskliga stamcellshärledda neuroner.
B-27™ Plus Neuronal Culture System består av B-27 Plus Tillägg (50X) och Neurobasal Plus Medium, detta system är en utveckling av de mest citerade neuronala cellodlingsprodukterna, B-27 Komplettera och Neurobasal Medium. Den har en optimerad formulering, uppgraderad tillverkningsprocess och strängare kvalitetskontroll av råvaror och slutprodukt. Dessa förbättringar möjliggör den högsta neuronala cellöverlevnaden, förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och förbättrad funktionell mognad jämfört med andra neuronala cellodlingsmediasystem.
De B-27 Plus Neuronal Culture System erbjuder:
  • Minst 50% högre överlevnadsgrad för primära råttneuroner jämfört med klassiska B-27 Komplettera och Neurobasal Medium
  • Högsta överlevnadsgrad för primära råtta, mus och mänskliga stamcellshärledda neuroner jämfört med andra kommersiellt tillgängliga serumfria neuronala mediasystem
  • Förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och mognad —mer konsekvent, stabil och synkroniserad spontan aktivitet i primära gnagarneuroner efter 10 dagar jämfört med BrainPhys™ Neuronalt medium
  • Accelererar neuritutväxt och ökar antalet synaptisk-positiva puncta
Tillgängligt som ett 50X, 10 ml tillägg med 500 ml basalt medium, B-27 Plus Neuronal Culture System kan sömlöst ersätta andra neuronala cellodlingssystem, såsom klassiska B-27 Komplettera och Neurobasal Medium. De enskilda komponenterna i systemet finns också att köpa separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Neuronalt kultursystem
Serumnivå Serumfritt
Produktlinje B-27, Neurobasal
Kvantitet 1 system
Frakt skick Omgivning
Innehåll och lagring •10 ml B-27 Plus Tillägg (50X), butik på– 5 till– 20 °C, skydda mot ljus
• 500 ml Neurobasal Plus Medium, förvara vid 2 –8 °C, skydda mot ljus
Typ av kultur Däggdjurscellodling