Läs mer
Gibco™ B-27™ Plustillägg (50X)
Beskrivning
B-27 Plus Supplement är ett serumfritt tillskott som ger den högsta graden av in vitro-överlevnad av primära gnagare och mänskliga stamcellshärledda neuroner när det används med Neurobasal Plus Medium. B-27 Plus Supplement har en optimerad formulering, uppgraderad tillverkningsprocess och strängare kvalitetskontroll av råvaror och slutprodukt. Dessa förbättringar möjliggör den högsta graden av neuronal cellöverlevnad, förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och förbättrad funktionell mognad jämfört med andra neuronala cellodlingsmediasystem.
B-27 Plus tillägg, i kombination med Neurobasal Plus Medium, erbjuder:
- Minst 50% högre överlevnadsgrad för primära råttneuroner jämfört med klassiska B-27 Komplettera och Neurobasal Medium
- Högsta överlevnadsgrad för primära råtta, mus och mänskliga stamcellshärledda neuroner jämfört med andra kommersiellt tillgängliga serumfria neuronala mediasystem
- Förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och mognad —mer konsekvent, stabil och synkroniserad spontan aktivitet i primära gnagarneuroner efter 10 dagar jämfört med BrainPhys™ Neuronalt medium
- Accelererar neuritutväxt och ökar antalet synaptisk-positiva puncta
Finns som ett 50X, 10 ml tillägg, B-27 Plus Supplement kan sömlöst ersätta andra neuronala cellodlingstillskott, som klassiskt B-27 Tillägg. De B-27 Plus Neuronal Culture System finns också att köpa, som består av B-27 Plus Tillägg och Neurobasal Plus Medium, erbjuder en bekväm och värdefull allt-i-ett-beställningslösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -5 till -20 °C. Skydda från ljus. |
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 50 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | B-27™ |
| Visa mer |