Läs mer
Gibco™ Basal Medium Eagle (BME)
Produktkod. 15470604 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470604 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15470604 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21010046
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
Basal Medium Eagle (BME) är ett allmänt använt syntetiskt basmedium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Basalmedium Eagle (BME) är ett allmänt använt syntetiskt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. BME utvecklades ursprungligen av Harry Eagle för HeLa-celler och musfibroblaster, när han upptäckte minimikraven för celltillväxt in vitro. BME har sedan dess använts för andra mänskliga linjer, inklusive WI-38 och MRC-5.
Denna BME tillverkas enligt följande:
  • Med: Phenol Red
  • Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
BME innehåller åtta B-vitaminer, de tio essentiella aminosyrorna samt cystin, tyrosin och glutamin. Det finns ett antal modifieringar av BME: Minimal Essential Medium, Glasgow's Medium och Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denna BME-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO 2-inkubator.
BME innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver BME tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovin Serum (FBS). BME använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, musfibroblaster, WI-38 och MRC-5
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Basal Medium Eagle (BME)
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.