Läs mer
Gibco™ Blasticidin S HCl, pulver
Beskrivning
Blasticidin S is a peptidyl nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes, while also active in fungi, nematodes, and tumor cells. Blasticidin S acts by blocking hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors and inhibits peptide bond formation. It is used as a selection agent in both mammalian and bacterial cells. The recommended working concentration ranges from 1 to 30 μg/mL depending on the cell line and 25–100 μg/mL for bacterial selection. Cell death occurs rapidly, and blasticidin-resistant stable mammalian cell lines can be generated in less than one week.
Blasticidin S är ett nukleosidantibiotikum isolerat från Streptomyces griseochromogenes . Det är en potent hämmare av proteinsyntes i både prokaryota och eukaryota celler.
- Blasticidin S verkar snabbt genom att hämma peptidbindningsbildningen av ribosomen
- Används för att förhindra kontaminering av cellodling
- Rekommenderad arbetskoncentration varierar från 2 till μ2 g/ml beroende på cellinje
- Resistens tillförs genom uttryck av antingen en av två Blasticidin S-deaminasgener: BSD (2) eller bsr
Cellkultur, Kloning, Drosophila S2-cellkultur, High Five™ Cellkultur, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Selektion, Sf9& Sf21 Cellkultur, Transfektion, Transformation
Beställningsinfo
Fraktvillkor: Ambient
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vit, benvit |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: -5 to -30°C Shipping conditions: room temperature Shelf life: Lot Dependent |
| Celltyp | Eukaryota celler, prokaryota celler |
| Koncentration | 50 till 100μ g/ml |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | HEPES |
| För användning med (applikation) | Bakterieurval |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- blasticidin powder
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: blasticidin S HCl