Läs mer
Gibco™ Flaskvikt
Produktkod. 10025683
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
10025683 1 vardera
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10025683 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1098801
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Håller flaskor upprätt i vattenbad för att minska risken för kontaminering
  • Passar 500ml och 1L Gibco flaska
  • Blått
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15– 30 °
C Fraktvillkor: Omgivande förhållanden
För användning med (utrustning) 500mL och 1L Gibco Flaska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 vardera
Form Fyrkantig