Läs mer
Gibco™ Bovint serum, värmeinaktiverat, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. 11580636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580636 100 ml 100ml
11590636 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 26170035
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Insamlade från nötkreatur som vanligtvis är 12 månader eller äldre.
Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Ursprung: Nya Zeeland.
Insamlade från nötkreatur som vanligtvis är 12 månader eller äldre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras ≥ 12 månader
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Vuxen bovint serum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.