Beskrivning
Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Ursprung: Nya Zeeland.
Insamlade från nötkreatur som vanligtvis är 12 månader eller äldre.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | ≥ 12 månader |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Vuxen bovint serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Värmeinaktiverad |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Visa mer |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.