Läs mer
Gibco™ Bovint serum, värmeinaktiverat, ursprung från Nya Zeeland
Produktkod. p-4919352
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580636
Brand: Gibco™ 26170035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Insamlad från nötkreatur vanligtvis 12-24 månader gamla
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Kategori: Säker
  • Ursprung: Nya Zeeland
Cellodling, däggdjurscellodling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras 12 till 24 månader
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Vuxen bovint serum
Kvantitet 100 mL
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.