Läs mer
Gibco™ Bovint serum, ursprung från Nya Zeeland
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11510526
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510526
Brand: Gibco™ 16170078
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
USA-kvalificerade prestationssera för allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Sera Kategori: Säker
  • Ursprung: Nya Zeeland
  • Insamlad från nötkreatur i åldern 12-24 månader
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras 12 till 24 månader
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Vuxen bovint serum
Kvantitet 500 mL
Serumbehandling Sterilfiltrerad
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Produktlinje Gibco™
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.