Läs mer
Gibco™ Definerad trypsinhämmare
Produktkod. 10703864 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10703864 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10703864 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer R007100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 SEK
    443.65 SEK / 100ml
    Save 78.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fri från animaliskt ursprung
Steril, fosfatbuffrad koksaltlösning (1X) innehållande renad sojaböntrypsinhämmare.
Hållbar förpackning
Cellkultur, hornhinneepitelcellskultur, keratinocytkultur, däggdjurscellkultur, mammalepitelcellskultur, primärcellskultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring minus 20 grader C
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Produkttyp Trypsinhämmare
Sterilitet Sterilfiltrerad
pH 7.4
Produktlinje Cascade Biologics
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung