Beskrivning
Tillverkad av trypsinpulver, en bestrålad blandning av proteaser som härrör från svinbukspottkörteln. Används i stor utsträckning för celldissociation, under rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation på grund av dess matsmältningsstyrka. Lösning formulerad som 0,025 % trypsin och 0,01 % EDTA i fosfatbuffrad saltlösning (PBS).
Hållbar förpackning
Cellkultur, hornhinneepitelcellskultur, fibroblastkultur, keratinocytkultur, storkärlsendotelcellkultur, däggdjurscellkultur, mammalepitelcellskultur, melanocytkultur, mikrovaskulär endotelcellskultur, primärcellskultur, Culmusmuskelkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött, EDTA |
| pH | 7.4 |
| Visa mer |