Beskrivning
Innehåller (1X) innehållande kalvserum som trypsinhämmare.
Hållbar förpackning
Cellkultur, hornhinneepitelcellskultur, fibroblastkultur, keratinocytkultur, storkärlsendotelcellkultur, däggdjurscellkultur, mammalepitelcellskultur, melanocytkultur, mikrovaskulär endotelcellskultur, primärcellskultur, Culmusmuskelkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | minus 20 grader C |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 1 X |
| Produkttyp | Trypsinhämmare |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| pH | 7.4 |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |