Läs mer
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Produktkod. 10798395 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10798395 100 l 100 L
10710204 1 l 1 L
11580426 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10798395 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12372001
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Animaliskt ursprungsfritt, kemiskt definierat, proteinfritt medium
Gibco CD Hybridoma Medium är speciellt utvecklat för förmågan att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion.
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Formulerad utan L-glutamin för stabilitet
  • Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
  • Bekväm, lätt att använda Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Myelomceller, hybridom
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Koncentration 1 X
Form Pulver (AGT )
Produkttyp Hybridom Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött
Glukoskoncentration 3.66 g/L
Produktlinje AGT, Gibco
Kvantitet 100 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå Låg
Oorganiska salter Kalcium, magnesium, natriumfosfat
Renhet eller kvalitetsklass Certifierad
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor : 2-°8 C, mörkt och torrt
Fraktvillkor : Gelförpackningar
Hållbarhet : 24 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2