Läs mer
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Produktkod. 11580426 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580426 10 l Varje
10710204 1 l 1 L
10798395 100 l 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580426 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12372017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12580.00 SEK
    10567.20 SEK / 10 L
    Save 2012.80 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Animaliskt ursprungsfritt, kemiskt definierat, proteinfritt medium
Gibco CD Hybridoma Medium är speciellt utvecklat för förmågan att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion.
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Formulerad utan L-glutamin för stabilitet
  • Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
  • Bekväm, lätt att använda Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Gibco CD Hybridoma Medium ger höga celldensiteter och IgG-produktion
  • Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250X kolesterollipidkoncentrat
Formulerad utan L-glutamin för stabilitet
  • Gibco CD Hybridoma Medium kräver tillsats av 8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ komplettera före användning
  • GlutaMAX-tillskott minimerar ansamling av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format
Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
  • Gibco CD Hybridoma Medium är fritt från animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör enklare rening av ditt intressanta protein
  • Gibco kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning
Bekväm, lätt att använda Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
  • De AGT format är ett lättanvänt torrpulverformat. Granulerna löses upp omedelbart och pH-justeras för snabb mediaberedning
  • Fullständiga rekonstitutionsinstruktioner finns i produktmanualen
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Myelomceller, hybridom
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Pulver (AGT )
Produkttyp Hybridom Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje AGT, Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå ≤10 EU/mL,≤ 10 EU/ml
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor : 2-°8 C, mörkt och torrt
Fraktvillkor : Gelförpackningar
Hållbarhet : 24 månader från tillverkningsdatum