Läs mer
Gibco™ CD Hybridoma Medium
Produktkod. 10267522 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10267522 1000 ml 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10267522 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11279023
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Speciellt utvecklad för tillväxt av hybridom och myelom och monoklonal antikroppsproduktion
CD Hybridoma Medium är ett animaliskt ursprungsfritt, kemiskt definierat, proteinfritt medium.
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Formulerad utan L-glutamin för stabilitet
  • Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
    • Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Gibco CD Hybridoma Medium ger höga celldensiteter och IgG-produktion
    • Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250X kolesterollipidkoncentrat
Formulerad utan L-glutamin för stabilitet
    • Gibco CD Hybridoma Medium kräver tillsats av 8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ komplettera före användning
    • GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format
Beredning utan animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad
      • Gibco CD Hybridoma Medium är fritt från animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör enklare rening av ditt intressanta protein
      • Gibco kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celltyp Myelomceller, hybridom
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp Hybridom Medium
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden : 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Ambient
Hållbarhet : 18 månader från tillverkningsdatum
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.