Läs mer
Gibco™ Cell Dissociation Buffer, enzymfri, Hanks' Balanced Salt Solution
Produktkod. 11520456 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520456 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520456 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 13150016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelaterande medel och cellkonditioneringsmedel i kalciumfria och magnesiumfria Hank's Balanced Salt Solution (HBSS).
Gibco Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelaterande medel och cellbetingningsmedel i kalcium- och magnesiumfria Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). Den är lämplig för försiktig dissociation av däggdjursceller för studier som ligandbindning, flödescytometri och immunohistokemi, som kräver intakta cellytproteiner. Cell Dissociation Buffer fungerar bra med lätt vidhäftande cellinjer, såsom HeLa och NIH 3T3, men rekommenderas inte för rutinmässig passage av starkt adherenta celler.
Gibco Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelatbildare och cellkonditioneringsmedel i kalcium- och magnesiumfri Hanks Balanced Salt Solution (HBSS). Gibco Cell Dissociation Buffer är lämplig för skonsam dissociation av däggdjursceller för studier som kräver intakta cellyteproteiner såsom ligandbindning, flödescytometri och immunhistokemi. Gibco Cell Dissociation Buffer fungerar bra med lätt vidhäftande cellinjer som HeLa och NIH 3T3, men rekommenderas inte för rutinpassage av starkt vidhäftande celler.
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 –°30 C
Fraktvillkor: ambient
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celllinje HeLa, NIH 3T3
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser EDTA, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Kvantitet 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur