Läs mer
Gibco™ Celldissociationsbuffert, enzymfri, PBS
Produktkod. 11530456 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530456 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530456 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 13151014
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelaterande medel och cellkonditioneringsmedel i kalcium- och magnesiumfritt fosfat buffrat saltlösning (PBS).
Gibco Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelaterande medel och cellkonditioneringsmedel i kalcium- och magnesiumfritt fosfat buffrat saltlösning (PBS). Den är lämplig för försiktig dissociation av däggdjursceller för studier som ligandbindning, flödescytometri och immunohistokemi, som kräver intakta cellytproteiner. Cell Dissociation Buffer fungerar bra med lätt vidhäftande cellinjer, såsom HeLa och NIH 3T3, men rekommenderas inte för rutinmässig passage av starkt adherenta celler.
Gibco Cell Dissociation Buffer är en membranfiltrerad, isotonisk och enzymfri lösning av salter, kelatbildare och cellkonditioneringsmedel i kalciumfri och magnesiumfri fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Gibco Cell Dissociation Buffer är lämplig för skonsam dissociation av däggdjursceller för studier som ligandbindning, flödescytometri och immunhistokemi, som kräver intakta cellyteproteiner. Gibco Cell Dissociation Buffer fungerar bra med lätt vidhäftande cellinjer, såsom HeLa och NIH 3T3, men rekommenderas inte för rutinmässig passage av starkt vidhäftande celler.
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celllinje HeLa, NIH 3T3
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser EDTA
Kvantitet 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur