Läs mer
Gibco™ CF1 Mus Embryonala Fibroblaster, bestrålade
Produktkod. 15943412
Change view
Kvantitet:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15943412 4 x 106 celler -
15815771 2 x 106 celler Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15943412 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34181
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bestrålat Gibco CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) är matarceller som är idealiska för att stödja friska odifferentierade mänskliga och musembryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) i kultur. Tillverkas av MTI-GlobalSt
  • Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
  • Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
  • Lita på en produkt som används ofta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (embryonala musfibroblaster)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Kvantitet 4 x 106 celler
Frakt skick Skickas på torris