Läs mer
Gibco™ Kollagenas, typ I, pulver
Produktkod. 11500536
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Klyver bindning mellan neutral aminosyra (X) och glycin i sekvensen Pro-X-Gly-Pro, som finns med hög frekvens i kollagen
  • Kollagenas är ett proteas som klyver bindningen mellan en neutral aminosyra (X) och glycin i sekvensen Pro-X-Gly-Pro, som finns med hög frekvens i kollagen
  • Det är unikt bland proteaser i sin förmåga att bryta ned de trippelspiralformade naturliga kollagenfibrillerna som vanligtvis finns i bindväv som hud, senor, blodkärl och ben
  • Kollagenasuppdelning är lämplig för odling av mänskliga tumörer, musnjure, mänsklig vuxen och fosterhjärna och många andra vävnader inklusive epitel
  • Kollagenas är relativt skonsamt, dissocierar bra vid fysiologisk temperatur och pH och kräver ingen mekanisk omrörning eller speciell utrustning
  • Gibco™ Kollagenas typ I isoleras från Clostridium histolyticum och förpackas som ett lyofiliserat, icke-sterilt pulver för forskningsanvändning vid cell- eller vävnadsdissociation och organperfusioner
  • Jämfört med andra kollagenaspreparat, Gibco™ Kollagenas typ I har genomsnittliga nivåer av kollagenas, kaseinas, clostripain och tryptiska aktiviteter och är väl lämpad för matsmältningen av fett-, binjure- och leverceller eller vävnader
  • Gibco™ Kollagenas typ I-aktivitet är garanterat större än 125 enheter/mg
  • Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2°C till 8 °C. Skyddas från ljus.
Transportförhållanden: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Form Frystorkat material
Produkttyp Kollagenas