Läs mer
Gibco™ CultureOne™ Tillägg (100X)
Produktkod. 15674028 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15674028 5 mL 5ml
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15674028 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3320201
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
CultureOne Tillskottet driver slutförandet av neuronal differentiering, kontrollerar proliferation och ökar mognad av funktionella neuroner. Det hjälper till att uppnå en högre andel differentierade neuroner, minskad celldöd, längre neuriter och större funktionella responser.
CultureOne Tillskottet förbättrar differentieringen av neurala stamceller (NSC) till neuroner och kan användas med primära gnagarneuroner eller psc-härledda neuroner. Ett överlägset alternativ till antimitotiska medel som Ara-C eller mitomycin C, CultureOne eliminerar Supplement inte bara mer än 75 % av de kontaminerande neurala progenitorcellerna med minimal celldöd, utan påskyndar också neuronal mognad. Att använda CultureOne Supplement i neuronalt differentieringsmedium i två veckor ger mer mogna, fungerande neuroner, minskar cellklumpning och möjliggör underhåll av robusta kulturer i över en månad.
CultureOne Tillskottet är ett kemiskt definierat, serumfritt tillskott, som tillhandahålls som ett 100X flytande reagens som enkelt kan tillsättas i vilket konventionellt neuronalt differentieringsmedium som helst. Det bör användas istället för andra berikningsmetoder som Ara-C, mitomycin-C, fluorouracil (5-FU) eller DAPT-behandling.
Förbättrade nedströmsanalyser
Analys av NSC-härledda neuroner och primära gnagarneuroner kan vara svår på grund av förekomsten av övervuxna progenitorceller i kulturen. Dessa invasiva celler komplicerar avbildnings- och elektrofysiologiska experiment och kan påverka den fysiologiska relevansen av genuttrycksanalyser. CultureOne Tillskottet kontrollerar effektivt proliferationen av både neurala progenitorceller och gliaceller, vilket resulterar i neuroner med högst renhet och påskyndar mognad och funktion.
Kontroll av icke-toxisk spridning
Traditionella metoder för att kontrollera prolifererande cellpopulationer innebär behandlingar med antimitotiska medel som cytosinarabinosid (Ara-C), vilka kan vara giftiga för neuroner. CultureOne Tillskottet kontrollerar proliferation utan cytotoxicitet. Kulturer behandlade med CultureOne tillskott visar bättre neuritutväxt, mindre cellklumpning och minskad celldöd jämfört med de som behandlas med Ara-C eller mitomycin C.
Accelererad mognad av differentierade neuroner
NSC-härledda neuroner och primära gnagarneuroner behandlade med CultureOne Supplement uttrycker mogna fysiologiska markörer snabbare och utvecklar längre neuriter än obehandlade kulturer. Dessa neuroner har också betydligt högre antal spänningsstyrda kalciumjonkanaler, vilket är viktigt för neural mognad och excitabilitet.
Förlängd odlingstid
CultureOne Tillskott möjliggör underhåll av berikade, differentierade neuroner i fem veckor eller längre, till skillnad från konventionella metoder som leder till progenitorceller som förökar sig och orsakar klumpar och flagning av plattan.
Kombinera CultureOne Supplement med B-27 Plus Neuronal Culture System och uppnå en renare, mer relevant neuronal cellpopulation, utan att behöva applicera Ara-C, mitomycin-C, DAPT eller andra tillsatser för att komplettera ditt neuronala cellkulturmedium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 °C till -20 °C) och skydda mot ljus.
Beskrivning Neurala celler, serumfria
Form Vätska
Produkttyp Mikrobiologimedia
Produktlinje CultureOne
Kvantitet 5 mL
Frakt skick Torr is
Testad för Endotoxin, Sterilitet