Läs mer
Gibco™ Dispase II, pulver
Produktkod. 11510536 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510536 5 g 5g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510536 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17105041
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Aminoendopeptidas som hydrolyserar N-terminala peptidbindningar av opolära aminosyrarester
Dispase II har en mild proteolytisk verkan som gör den användbar för isolering och rutinmässig passage av primära celler. Dispase II är relativt skonsamt, dissocierar väl vid fysiologisk temperatur och pH och upprätthåller i allmänhet cellmembranintegriteten.
  • Produceras i Bacillus polymyxa
  • Förpackat som lyofiliserat, icke-sterilt pulver för forskningsanvändning vid cell- eller vävnadsdissociation och för att förhindra klumpar i suspensionsodlingar
  • Aktiviteten är > 0,5 enheter/mg
Cellodling, däggdjurscellodling
<
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2°C till 8 °C. Skyddas från ljus.
Transportförhållanden: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Form Frystorkat material
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5 g