Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ tillägg
Produktkod. 11559726 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11559726 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559726 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10565018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    465.65 SEK / 500ml
    Save 76.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM / F-12 är modifierad enligt följande:
Med: GlutaMAX, fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.