Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11559716 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 l
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11559716 10 x 500 ml Paket med 10
11574546 500 ml 500ml
11300882 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11559716 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11330057
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM / F-12 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM / F-12 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES, fenolröd
Den fullständiga formuleringen är available.Gibco™ DMEM/F-12 är en 1 : 1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 500 ml
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.