Läs mer
Beskrivelse
Dulbeccos modifierade örnmedium : Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM / F-12 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM / F-12 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES, fenolröd
Den fullständiga formuleringen är available.Gibco™ DMEM/F-12 är en 1 : 1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter.
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Ordreinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celllinje | MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Vis mere |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.