Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, ingen fenolröd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919850
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580376
Brand: Gibco™ 11039021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM/F-12 är modifierad enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM/F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Utan fenolrött, No Sodium Pyruvate
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum