Läs mer
Gibco™ DMEM/F-12, krut
Produktkod. 31781040 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 l
10 x 1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31781040 10 x 1 L
17122949 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31781040 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12500062
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Dulbeccos modifierade örnmedium: Näringsblandning F-12 (DMEM / F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM / F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en rad olika Gibco™ DMEM- / F-12-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna DMEM / F-12 modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ DMEM / F-12 är en 1:1-blandning av DMEM och Hams F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s breda variation av komponenter.
Användning av DMEM/F-12
DMEM / F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kan DMEM / F-12 kräva tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). DMEM / F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp DMEM (Dulbeccos modifierade Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standardserumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 1 L
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C
Fraktförhållanden: Omgivande
hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum