Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos
Produktkod. 15480564 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1000ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480564 1000 ml 1000ml
10741574 500 ml Varje
11330882 5 l Varje
11340882 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15480564 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11965084
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM (Dulbeccos modifierade örnmedium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som odlats framgångsrikt i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Life Technologies erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Life Technologies erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM ändras enligt följande:
Med: Hög glukos, L-glutamin, fenolröd
Utan: Sodium Pyruvate, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Celltyp Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Glukoskoncentration 4500 mg/L
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Bottle
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Mammalian Cell Culture
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.