Description
Requires
Komplettering
DMEM (Dulbeccos modifierade Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en rad olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM ändras enligt följande:
Med: Högt glukos, HEPES, GlutaMAX, fenolrött
Utan: Sodium Pyruvate
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Compliance
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifications
Specifications
| Celllinje | HeLa, 293, Cos-7 och PC-12 |
| Celltyp | Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, GlutaMAX, HEPES, Fenolrött |
| Show More |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.