Beskrivning
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbeccos modifierade Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en rad olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna DMEM modifieras enligt följande:
Med: Högt glukos, L-glutamin, HEPES
Utan: natriumpyruvat, fenolröd
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
Att använda DMEM
DMEM skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller fyra gånger så hög koncentration av aminosyror och vitaminer som den ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med lågt glukos (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetal bovin serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, 293, Cos-7 och PC-12 |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Högt glukos, Glutamin, HEPES |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.