Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos, HEPES, inget fenolrött
Produktkod. 11520556 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520556 500 ml 500ml
11330892 10 x 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520556 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21063029
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna DMEM ändras enligt följande:
Med: Hög glukos, L-glutamin, HEPES
Utan: Sodium Pyruvate, Fenol Red
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder DMEM
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
DMEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Celltyp Primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC, släta muskelceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES
Utan tillsatser Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Mammalian Cell Culture
Glukoskoncentration 4500 mg/L
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Bottle
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Mammalian Cell Culture
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.