Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos, pyruvat
Produktkod. 13476146 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
1000 ml
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1000ml
5 L
500ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13476146 10 x 500 ml 5 L
13345364 500 ml 500ml
17825170 1000 ml 1000ml
11350882 5 l Varje
11360882 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13476146 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11995073
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
DMEM (Dulbeccos modifierade Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en rad olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna DMEM modifieras enligt följande:
Med: Högt glukos, L-glutamin, fenolröd, natriumpyruvat
Utan: HEPES
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
Att använda DMEM
DMEM skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller fyra gånger så hög koncentration av aminosyror och vitaminer som den ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med lågt glukos (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetal bovin serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Glukoskoncentration 4500 mg/L
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaskor
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.